SYNP160003D
Synthware™ cylindrical pressure vessel with protective coating
bottle capacity 38 mL, O.D. × L 26 mm × 135 mm, bushing type, #15
Sinônimo(s):
Synthware P160003D, pressure tube
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
Características
bushing type #15
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Kemtech P160003D
D.E. × C
26 mm × 135 mm
capacidade do frasco
38 mL
Descrição geral
Pressure Vessel, Heavy Wall, Cylindrical, 38mL, #15, 26X135mm, Protective Covering, Working Temp -40A°C To 80A°C,Includes Accessories: B100015 + R111EP
Aplicação
kemetch; synthware; pressure vessel; cylindrical
Características e benefícios
Organic Chemistry
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)