Documentos Principais
SYNF264850
Synthware Burets
class A, clear borosilicate glass 3.3, volume 50 mL
Sinônimo(s):
Synthware F264850, burette
About This Item
Código UNSPSC:
41121808
NACRES:
NB.43
Materiais
clear borosilicate glass 3.3
Características
class A
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Kemtech F264850
volume
50 mL
Categorias relacionadas
Descrição geral
Burets, Class A, Capacity: 50mL Clear Glass
Organic Chemistry
Aplicação
kemetch; synthware; buret; class a; clear
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.