SYNF264550
Synthware™ Burets
class A, amber borosilicate glass 3.3, volume 50 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41121808
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
Materiais
amber borosilicate glass 3.3
clear
Características
class A
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Kemtech F264550
volume
50 mL
Descrição geral
Burets, Class A, Capacity: 50mL Amber Glass
Organic Chemistry
Aplicação
kemetch; synthware; buret; class a; amber
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)