Documentos Principais
Z763985
StripSpin 12 mini centrifuge, round rotor
round rotor, 8 position
About This Item
Código UNSPSC:
41103909
NACRES:
NB.22
Características
to hold 8 x 1.5/2.0 mL tubes
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Benchmark Scientific C1008-ROT
Parâmetros
5500 max. RCF
técnica(s)
centrifugation: suitable
compatibilidade
for use with centrifuge models StripSpin 12 mini
Descrição geral
Retro fit 8-position rotor to hold 1.5/2.0ml tubes in Benchmark C1008 mini centrifuge