05-440
Anti-Cbl Antibody, clone 7G10
clone 7G10, Upstate®, from mouse
Sinônimo(s):
Cas-Br-M (murine) ecotropic retroviral transforming sequence, Casitas B-lineage lymphoma proto-oncogene, Proto-oncogene c-CBL, RING finger protein 55, Signal transduction protein CBL, oncogene CBL2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
7G10, monoclonal
reatividade de espécies
mouse, rat, human
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CBL(867)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
5-10 μg/mL of a previous lot showed positive immunostaining for Cbl in 3T3/A31 cells fixed with ice cold Methanol/Ethanol [1:1] for 1 minute.
Immunoprecipitation:
2 μg of a previous lot immunoprecipitated Cbl from 1 mg of a mouse 3T3/A31 cell RIPA lysate, as reported by an independent laboratory.
Protein Trafficking
Ubiquitin & Ubiquitin Metabolism
Qualidade
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Positive Antigen Control: Catalog #12-305, 3T3/A31 lysate. Add 2.5 μL of 2-mercapto-ethanol/100 μL of lysate and boil for 5 minutes to reduce the preparation. Load 20 μg of reduced lysate per lane for minigels.
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1