STS0025
TERGITOL™
Type 15-S-9, for molecular biology
Sinônimo(s):
Secondary alcohol ethoxylate
About This Item
grau
for molecular biology
Nível de qualidade
descrição
non-ionic
(application(s): life science and biopharma)
tipo
Type 15-S-9
Formulário
liquid
peso molecular
596 g/mol
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
CMC
52 ppm
temperatura de transição
cloud point 60 °C
pour point 9 °C
HLB
13.3
atividade externa
foreign activity (Dnase, Rnase, none detected)
Descrição geral
Tergitol™ 15-S-9 is a linear non-ionic surfactant that is a secondary ethoxylated alcohol. This clear liquid surfactant is compatible with anionic, cationic, and other nonionic surfactants.
Aplicação
- To synthesize thermally stable mesoporous alumina
- To synthesize porous TiO2
- Along with SDS, ethanol and water for continuous phase preparations in electrospray emulsification
- In the synthesis of Lath-like γ-alumina and boehmite nanofibers
Características e benefícios
- Superior detergency
- Rapid dissolution & good rinseability
- Excellent formulation & handling properties
- Narrow gel range
- Readily biodegradable (OECD 301E)
- Low odor
Outras notas
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)