SRP8043
APRIL, Soluble mouse
recombinant, expressed in HEK 293 cells, FLAG® tagged, >95% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
ACRP30headless:A-proliferation-inducing ligand, ACRP30headless:APRIL, ACRP30headless:CD256, TNFSF10
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
recombinante
expressed in HEK 293 cells
etiqueta
FLAG® tagged
Ensaio
>95% (SDS-PAGE)
forma
lyophilized
peso molecular
~34 kDa by SDS-PAGE
embalagem
pkg of 10 μg
condição de armazenamento
avoid repeated freeze/thaw cycles
Impurezas
<0.02 EU/μg endotoxin, tested
cor
white
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
mouse ... Tnfsf13(69583)
Descrição geral
forma física
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2