MABS460
Anti-FGF23 Antibody, clone 278-2
clone 278-2, from mouse
Sinônimo(s):
Fibroblast growth factor 23, FGF-23, Phosphatonin, Tumor-derived hypophosphatemia-inducing factor, Fibroblast growth factor 23 N-terminal peptide, Fibroblast growth factor 23 C-terminal peptide
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
278-2, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... FGF23(8074)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Signaling
Developmental Signaling
Qualidade
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected FGF23 in 10 µg of human salivary gland tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Human salivary gland tissue lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2