SRP8034
IL-2 (human): FC (human)
recombinant, expressed in HEK 293 cells, >95% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
Aldesleukin, INN, Interleukin-2, T-cell growth factor
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
recombinante
expressed in HEK 293 cells
Ensaio
>95% (SDS-PAGE)
Formulário
lyophilized
peso molecular
~42 kDa
embalagem
pkg of 10 μg
condição de armazenamento
avoid repeated freeze/thaw cycles
Impurezas
<0.01 EU/μg endotoxin, tested
cor
white
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... IL2(3558)
Descrição geral
forma física
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)