SRP8026
Annexin V human
recombinant, expressed in E. coli, GST tagged, ≥95% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
Annexin A5, Calphobindin I, EC 2.7.1.23, Endonexin II, Placental anticoagulantprotein I
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
recombinante
expressed in E. coli
etiqueta
GST tagged
Ensaio
≥95% (SDS-PAGE)
Formulário
lyophilized
peso molecular
~52 kDa
embalagem
pkg of 100 μg
condição de armazenamento
avoid repeated freeze/thaw cycles
técnica(s)
activity assay: suitable
cor
white
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... ANXA5(308)
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)