SRP8020
NAD Kinase human
recombinant, expressed in E. coli, His tagged, >95% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
IL-1F8, NADK, Poly(P)/ATP NAD kinase
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
recombinante
expressed in E. coli
etiqueta
His tagged
Ensaio
>95% (SDS-PAGE)
Formulário
liquid
peso molecular
monomer ~50 kDa
embalagem
pkg of 50 μg
condição de armazenamento
avoid repeated freeze/thaw cycles
concentração
≥0.2 mg/mL
cor
clear
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... NADK(65220)
Descrição geral
forma física
Outras notas
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)