SRP6484
Carbonic Anhydrase 2/CA2 human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥95% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
CA-II, CAII, Car2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
recombinante
expressed in HEK 293 cells
etiqueta
6-His tagged (C-terminus)
Ensaio
≥95% (SDS-PAGE)
Formulário
lyophilized
peso molecular
calculated mol wt 30 kDa
observed mol wt 30 kDa (DTT-reduced. Ser 2 is the predicted N-terminal .)
embalagem
pkg of 10 μg
pkg of 50 μg
Impurezas
<1 EU/μg endotoxin (LAL test)
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... CA2(760)
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Reconstituição
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)