SRP6373
Galectin-4 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥95% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
GAL4, L36LBP, LGALS4, Lactose-binding lectin 4
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
≥95% (SDS-PAGE)
forma
liquid
peso molecular
38.1 kDa (343 aa, 1-323 aa + His Tag.)
embalagem
pkg of 100 μg
concentração
1 mg/mL
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... LGALS4(3960)
Categorias relacionadas
Descrição geral
forma física
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3