SRP6161
FGF-7 human
recombinant, expressed in human cells, ≥95% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
Fibroblast growth factor 7, HBGF-7, Heparin-binding growth factor 7, KGF, Keratinocyte growth factor
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
recombinante
expressed in human cells
Ensaio
≥95% (SDS-PAGE)
Formulário
lyophilized
peso molecular
(17 and 30 kDa, monomer, glycosylated)
embalagem
pkg of 10 μg
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... FGF7(2252)
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Nota de preparo
Reconstituição
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)