SRP6108
Neuron-Specific Enolase human
recombinant, expressed in E. coli, ≥95% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
2-phospho-D-glycerate hydro-lyase, ENO2, Enolase 2, Gamma-enolase, NSE, Neural enolase
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
≥95% (SDS-PAGE)
Formulário
liquid
peso molecular
47 kDa (434 aa, 1-434 aa)
embalagem
pkg of 100 μg
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... ENO2(2026)
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Nota de preparo
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)