N4773
Neuron-specific enolase from human brain
≥95% (SDS-PAGE), buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
2-Phospho-D-glycerate hydro-lyase, Enolase, Neuron-specific from human brain, NSE, Thermolabile antigen A
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human brain
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (SDS-PAGE)
Formulário
buffered aqueous solution
atividade específica
≥10 units/mg protein
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... ENO2(2026)
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
forma física
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
Glucose metabolism is regulated by the opposing actions of insulin and glucagon. Insulin is released from pancreatic ß cells in response to high blood glucose levels and regulates glucose metabolism through its actions on muscle, liver, and adipose tissue.