SRP4915
Vaspin human
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE), ≥90% (HPLC)
Sinônimo(s):
OL-64, SERPINA12, Serpin A12 precursor, Vaspin, Visceral adipose tissue- derived serine protease inhibitor, Visceral adipose-specific serpin
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
≥90% (HPLC)
≥90% (SDS-PAGE)
forma
lyophilized powder
peso molecular
~47.0 kDa
embalagem
pkg of 25 μg
condição de armazenamento
avoid repeated freeze/thaw cycles
Impurezas
endotoxin, tested
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... SPA12(145264)
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Reconstituição