SRP4324
Apo-SAA human
recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
Amyloid fibril protein AA, Amyloid protein A, SAA, SAA1, SAA2, Serum amyloid A protein
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
Formulário
lyophilized
peso molecular
~11.5 kDa
embalagem
pkg of 50 μg
condição de armazenamento
avoid repeated freeze/thaw cycles
técnica(s)
protein expression: suitable
Impurezas
endotoxin, tested
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... SAA1(6288)
Descrição geral
Serum amyloid A (SAA) proteins are a group of apolipoproteins produced in response to cytokines released by activated monocytes/macrophages. SAA is a highly conserved acute-phase protein primarily synthesized by the liver.
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Reconstituição
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)