SRP3297
ADIPONECTIN mouse
recombinant, expressed in Hi-5 Insect cells, ≥95% (SDS-PAGE), ≥95% (HPLC)
Sinônimo(s):
Acrp-30, Apm-1, GBP-28
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
recombinante
expressed in Hi-5 Insect cells
Ensaio
≥95% (HPLC)
≥95% (SDS-PAGE)
Formulário
lyophilized
potência
4.0-6.0 μg/mL ED50
peso molecular
35.0 kDa
embalagem
pkg of 25 μg
Impurezas
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
cor
white to off-white
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
mouse ... ADIPOQ(11450)
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Reconstituição
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)