Documentos Principais
C4866
Sigma-Aldrich
Cardiogenol C hydrochloride
≥97% (HPLC), solid
Sinônimo(s):
4-(2-Hydroxyethylamino)-2-(4-methoxyphenylamino)-pyrimidine hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H16N4O2 ·HCl
Número CAS:
Peso molecular:
296.75
Número MDL:
Código UNSPSC:
51111800
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.32
Ensaio
≥97% (HPLC)
Formulário
solid
peso molecular
296.75
embalagem
pkg of 5 mg
solubilidade
H2O: soluble 10 mg/mL
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].COc1ccc(Nc2nccc(NCCO)n2)cc1
InChI
1S/C13H16N4O2.ClH/c1-19-11-4-2-10(3-5-11)16-13-15-7-6-12(17-13)14-8-9-18;/h2-7,18H,8-9H2,1H3,(H2,14,15,16,17);1H
chave InChI
QQAHYSZVJLHCNA-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Cardiogenol C hydrochloride is a cardiomyogenesis inducer in embryonic stem cells.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Xu Wu et al.
Journal of the American Chemical Society, 126(6), 1590-1591 (2004-02-12)
A phenotypic cell-based screen of a large combinatorial chemical library led to the identification of a class of diaminopyrimidine compounds (cardiogenol A-D) which can selectively and efficiently induce mouse embryonic stem cells (ESCs) to differentiate into cardiomyocytes. ESC-derived cardiomyocytes were