GF315
Vascular Endothelial Growth Factor 165 human
animal free, >98% (SDS-PAGE and HPLC), recombinant, expressed in E. coli, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
Vascular Endothelial Growth Factor 165, VEGF-165, VEGF, Vascular Endothelial Growth Factor, VEGF-A
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
VEGF165 Protein, Human Recombinant Animal Free, The Vascular endothelial growth factor (VEGF or VEGFA) is a potent mediator of both angiogenesis & vasculogenesis in the fetus & adult. Manufactured using all non-animal reagents.
Nível de qualidade
Ensaio
>98% (SDS-PAGE and HPLC)
Impurezas
<0.1 μg/mg protein endotoxin (<1EU/μg)
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Mouse, Rat, Pig, Hamster, Trout, Green Algae, Sheep, Cow, Rabbit, Guinea Pig
Aplicação
Stem Cell Research
Growth Factors & Receptors
Qualidade
forma física
Armazenamento e estabilidade
Exoneração de responsabilidade
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1