C5723
Anti-Cytochrome c antibody produced in sheep
whole antiserum
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
sheep
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
whole antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
peso molecular
antigen 14.4 kDa
reatividade de espécies
human, rabbit, canine, rat
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1:5,000 using MCF-7, Rat-1, MDCK or Jurkat cell extracts
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CYCS(54205)
rat ... Cycs(25309)
Imunogênio
Aplicação
Western Blotting (1 paper)
Descrição-alvo
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Artigos
Learn about the four membrane-bound protein complexes that make up the electron transport chain metabolic pathway supplying energy as ATP for cellular respiration.