SRP2030
Sp1 GC-box binding protein human
recombinant, expressed in insect cells, ≥75% (SDS-PAGE)
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
recombinante
expressed in insect cells
Ensaio
≥75% (SDS-PAGE)
forma
frozen liquid
peso molecular
~81.6 kDa
embalagem
pkg of 5 μg
condição de armazenamento
avoid repeated freeze/thaw cycles
concentração
200 μg/mL
técnica(s)
electrophoretic mobility shift assay: suitable
cor
clear colorless
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... SP1(6667)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Nota de preparo
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1