Ensaio
≥95% (HPLC)
forma
lyophilized powder
peso molecular
1931.29
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
Useful as a substrate for LRRK kinases.
Ações bioquímicas/fisiológicas
The LRRKtide peptide sequence (RLGRDKYKTLRQIRQ) is derived from human ezrin (amino acids 561-573), moesin (amino acids 539-553) and radixin (amino acids 558-570).
Sequência
RLGRDKYKTLRQIRQ
Reconstituição
Reconstitute in 20mM Tris-HCl, pH 7.5 solution to a final concentration of 1mg/mL.
Armazenamento e estabilidade
Store diluted product in aliquots at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles. Stability: >1yr at -20°C.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3