SRP0624
FCRN, His-Tag
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinônimo(s):
Brambell receptor, neonatal Fc receptor
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.26
Produtos recomendados
recombinante
expressed in HEK 293 cells
Formulário
frozen liquid
peso molecular
32 kDa
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... FCGRT(2217)
Descrição geral
Human complex of FcRn also known as Neonatal Fc receptor, heterodimer of FCGRT (Fc Fragment of IgG Receptor and Transporter), GenBank Accession No. NM_001136019, a.a. 24-297, with a C-terminal His-tag, MW=32 kDa and B2M, also known as beta 2 microglobulin, GenBank Accession No. NM_004048, a.a 1-119, MW=14 kDa. Individually expressed in a HEK293 expression system.
forma física
Aqueous solution
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)