Documentos
AQ303F
Sigma-Aldrich
Anticorpo IgG de cabra anti-camundongo, F(a′b)2, conjugado com FITC
1 mg/mL, Chemicon®
Sinônimo(s):
Goat anti-Mouse IgG FITC
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.46
fonte biológica
goat
Nível de qualidade
conjugado
FITC conjugate
forma do anticorpo
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
mouse
fabricante/nome comercial
Chemicon®
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
A imunoglobulina G (IgG) é uma das proteínas mais abundantes no soro humano, com níveis normais entre 8-17 mg/ml no sangue de adultos. A IgG é importante para a nossa defesa contra microrganismos e as moléculas são produzidas pelos linfócitos B como parte da nossa resposta imune adaptativa. A molécula IgG tem duas funções separadas: ligar-se ao patógeno que suscitou a resposta e recrutar outras células e moléculas para destruir o antígeno. A variabilidade do agregado de IgG é gerada pela recombinação somática e estima-se que o número de especificidades em um indivíduo em um determinado ponto no tempo seja 1011 variantes.
O reagente é um fragmento de anticorpo anti-camundongo F(ab′)2 de cabra. Os fragmentos F(ab′)2 são obtidos por clivagem com pepsina. Os fragmentos são conjugados com isotiocianato de fluoresceína e estabilizados em tampão. A proporção molar de fluoresceína: proteína é: 3 - 7.
PURIFICAÇÃO: A IgG de cabra foi purificada por cromatografia de afinidade e absorvida para remover a reatividade cruzada com imunoglobulinas humanas.
Especificidade
Específico para IgG de camundongo, cadeia leve e pesada. As reatividades cruzadas do anticorpo IgG anti-camundongo foram testadas num ELISA. Reatividade cruzada mínima com a IgG humana.
Aplicação
Categoria de pesquisa
Anticorpos secundários e de controle
Este anticorpo IgG anti-camundongo de cabra, F(ab′)2, conjugado FITC é validado para uso em IF para a detecção de IgG de camundongo.
Imuno-histoquímica: 1:200-1:500 (Coligan et al. 1997; Harlow & Lane 1988; Bullock & Petrusz 1982; Javois 1994)
Imunocitoquímica: 1:200-1:500 (Coligan et al. 1997; Harlow & Lane 1988; Bullock & Petrusz 1982; Javois 1994)
Citometria de fluxo: 1 μg por 1 x células 10E6 (Coligan et al. 1997; Harlow & Lane 1988; Javois 1994) O pico de absorção de FITC é 488-492 nm, seu pico de emissão é de 520 nm.
As diluições de trabalho ideais devem ser determinadas pelo usuário final.
Subcategoria de pesquisa
Fragmentar anticorpos secundários específicos
forma física
Líquido em tampão fosfato de 0,02M. NaCl 0,25 M, pH 7,6 com 15 mg/ml de BSA e 0,01% de azida sódica.
Purificado por imunoafinidade
Armazenamento e estabilidade
A solução conjugada de anticorpo é estável entre 2–C e 8°C por 12 meses. Não armazene na forma diluída.
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Not finding the right product?  
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Intravenous administration of human umbilical cord blood cells in an animal model of MPS III B.
Svitlana Garbuzova-Davis,Stephen K Klasko,Paul R Sanberg
The Journal of Comparative Neurology null
Monoclonal antibodies specific for simian virus 40 tumor antigens.
Harlow, E, et al.
Journal of virology, 39, 861-869 (1981)
Lijun Xin et al.
Aging cell, 14(6), 1122-1126 (2015-08-08)
Aging confers increased susceptibility to common pathogens including influenza A virus. Despite shared vulnerability to infection with advancing age in humans and rodents, the relatively long time required for immune senescence to take hold practically restricts the use of naturally
Activation of endothelial TLR2 by bacterial lipoprotein upregulates proteins specific for the neutrophil response.
Wilhelmsen, K; Mesa, KR; Prakash, A; Xu, F; Hellman, J
Innate Immunity null
Single-walled carbon nanotubes increase pandemic influenza A H1N1 virus infectivity of lung epithelial cells.
Sanpui, P; Zheng, X; Loeb, JC; Bisesi, JH; Khan, IA; Afrooz, AR; Liu, K; Badireddy et al.
Particle and Fibre Toxicology null