Documentos Principais
SRP0563
Sigma-Aldrich
CD47, FC Fusion
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinônimo(s):
IAP, MER6, OA3, Rh-related antigen, integrin-associated protein, leukocyte surface antigen CD47
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.26
recombinante
expressed in HEK 293 cells
Formulário
frozen liquid
peso molecular
40 kDa
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... CD47(961)
Descrição geral
Human CD47, Fc fusion protein, also known as leukocyte surface antigen CD47, Rh-related antigen, integrin-associated protein, antigenic surface determinant protein OA3, antigen identified by monoclonal antibody 1D8, IAP, and MER6. GenBank Accession No. NM_001777, a.a. 19-139 expressed in a HEK293 cell expression system. MW = 40 kDa. This protein runs at a higher MW by SDS-PAGE due to glycosylation.
forma física
Aqueous solution
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)