SRP0433
PDE5A1 active murine
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
CN5N, phosphodiesterase 5A, cGMP-specific
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
recombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Ensaio
≥70% (SDS-PAGE)
Formulário
aqueous solution
peso molecular
124 kDa
embalagem
pkg of 5 μg
condição de armazenamento
avoid repeated freeze/thaw cycles
concentração
0.34 mg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
mouse ... PDE5A(242202)
Descrição geral
Aplicação
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)