SRP0257
PDE1A Active human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥70% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
Calcium/calmodulin-dependent 3′,5′-cyclic nucleotide phosphodiesterase 1A, HDAM1, HSPDE1A, Phosphodiesterase 1A
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
recombinante
expressed in baculovirus infected insect cells
Ensaio
≥70% (SDS-PAGE)
Formulário
aqueous solution
atividade específica
≥1237 units/μg
peso molecular
88.3 kDa
embalagem
pkg of 10 μg
concentração
>0.02 mg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... PDE1A(5136)
Descrição geral
Aplicação
Definição da unidade
forma física
Nota de preparo
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)