MAB1155
Anti-Interferon-α/β Receptor Chain 2 Antibody, clone MMHAR-2
clone MMHAR-2, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
CD118
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
MMHAR-2, monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG2a
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... IFNA1(3439)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunoprecipitation: (1-5 μg/mL)
Immunohistochemistry: (1μg/mL)
Flow cytometry: (1 μg/10 mL - block cells with 50% human AB serum)
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Inflammation & Immunology
Cytokines & Cytokine Receptors
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2