Key Documents
407295
Sigma-Aldrich
Anti-α-Interferon Receptor Chain 2 Mouse mAb (MMHAR-2)
liquid, clone MMHAR-2, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Anti-CD118
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
MMHAR-2, monoclonal
forma
liquid
não contém
preservative
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG2a
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−70°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... IFNA1(3439)
Descrição geral
Purified mouse monoclonal antibody. Recognizes the IFN-α receptor chain 2 protein.
Recognizes the IFN-α receptor chain 2 protein.
This Anti-alpha-Interferon Receptor Chain 2 Mouse mAb is validated for use in FC, IP, Neutralization Studies, Frozen and Paraffin Sections for the detection of α-Interferon Receptor Chain 2.
Imunogênio
Human
human α-interferon receptor chain 2
Aplicação
Flow Cytometry (1 µg/10 ml, see comments)
Immunoprecipitation (1-5 µg/ml)
Neutralization Studies (5 µg/ml)
Frozen Sections (1 µg/ml)
Paraffin Sections (1 µg/ml)
Embalagem
Please refer to vial label for lot-specific concentration.
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
forma física
In PBS, 0.1% BSA.
Reconstituição
Following initial thaw, aliquot and freeze (-70°C).
Outras notas
Colamonici, O.R. and Domanski, P. 1993. J. Biol. Chem.268, 10895.
For flow cytometry, block cells with 50% human serum. Neutralizes the human interferon α receptor (IFN-αR) by binding to human interferon α receptor with high affinity and blocking the biological actions of type I interferons. Variables associated with assay conditions will dictate the proper working dilution.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1