MAB416
Anti-Interferon-β Antibody, clone A1
clone A1, Chemicon®, from mouse
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
A1, monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgGκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... IFNB1(3456)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
ELISA
Neutralization of IFN-beta bioactivity; 90% reduction of bioactivity at 1.4 μg/mL for recombinant IFN-beta and 2.7 μg/mL for natural IFN-beta. Assay method used is provided in Grossberg, S.E. et al, Manual of Clinical Immunology.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Inflammation & Immunology
Cytokines & Cytokine Receptors
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1