Documentos Principais
SRP0402
Sigma-Aldrich
Histone H3 peptide (1-21), biotin
≥90% (HPLC)
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
Ensaio
≥90% (HPLC)
Formulário
aqueous solution
embalagem
pkg of 80 nmol
concentração
400 μM
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Descrição geral
Histone H3 Peptide, biotin conjugate. The peptide corresponds to residues 1-21 of histone H3.
Aplicação
200 μL at 400 μM, or 80 nmol Sold as 80 nmol
Study enzyme kinetics, and screen small molecular inhibitors of Histone 3 (K4,K9) methyltransferases for drug discovery and HTS applications.
forma física
Supplied in a TRIS-buffered solution.
Outras notas
200 μL at 400 μM, or 80 nmol Sold as 80 nmol
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)