SRP0226
NEDD4 Active human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥60% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
Cell proliferation-inducing gene 53 protein, KIAA0093, PIG53, RPF1, neural precursor cell expressed, developmentally down-regulated 4
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
recombinante
expressed in baculovirus infected insect cells
Ensaio
≥60% (SDS-PAGE)
forma
aqueous solution
peso molecular
86 kDa
embalagem
pkg of 20 μg
concentração
>0.02 mg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... NEDD4(4734)
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
forma física
Nota de preparo
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1