SRP0193
PARP2 Active human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥60% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
ADPRT2, ADPRTL3, NAD(+) ADP-ribosyltransferase 2, Poly (ADP-ribose) Polymerase 2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
recombinante
expressed in baculovirus infected insect cells
Ensaio
≥60% (SDS-PAGE)
Formulário
aqueous solution
peso molecular
92 kDa
embalagem
pkg of 10 μg
fabricante/nome comercial
Sigma-Aldrich
concentração
>0.02 mg/mL
técnica(s)
inhibition assay: suitable
solubilidade
water: soluble
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
aplicação(ões)
life science and biopharma
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... PARP2(10038)
Aplicação
Definição da unidade
forma física
Nota de preparo
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)