SRP0126
DNMT1 Active human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥50% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
CXXC-type zinc finger protein 9, DNA (cytosine-5-)-methyltransferase 1, DNA MTase HsaI, MCMT
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
recombinante
expressed in baculovirus infected insect cells
etiqueta
GST tagged (N-terminal)
Ensaio
≥50% (SDS-PAGE)
Formulário
aqueous solution
potência
≥50
peso molecular
211 kDa
embalagem
pkg of 10 μg
fabricante/nome comercial
Sigma-Aldrich
condição de armazenamento
avoid repeated freeze/thaw cycles
concentração
0.12 mg/mL
técnica(s)
inhibition assay: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
aplicação(ões)
life science and biopharma
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... DNMT1(1786)
Descrição geral
DNMT1 (DNA methyltransferase 1) is a member of the DNMT enzyme family which also includes DNMT2, DNMT3A, and DNMT3B. It is a multidomain protein composed of 1616 amino acids. It has a methyltransferase domain in its C-terminal, which shows sequence homology to bacterial methyltransferases. The DNMT1 gene is mapped to human chromosome 19p13.2.
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
forma física
Nota de preparo
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)