SRP0166
DNMT3B/DNMT3L Active human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥90% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
DNA (cytosine-5-)-methyltransferase 3b, ICF, M.HsaIIIB
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
recombinante
expressed in baculovirus infected insect cells
Ensaio
≥90% (SDS-PAGE)
Formulário
aqueous solution
peso molecular
27 kDa (DNMT3L)
59 kDa (DNMT3B)
embalagem
pkg of 10 μg
concentração
>0.02 mg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... DNMT3B(1789)
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Nota de preparo
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
polymorphism and the risk of laryngeal
squamous cell carcinoma: a case-control
study