Documentos Principais
SRE0035
Sigma-Aldrich
Ammonium acetate solution
About This Item
Fórmula linear:
CH3COONH4
Número CAS:
Peso molecular:
77.08
Beilstein:
4186741
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161700
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
forma
liquid
Nível de qualidade
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC([O-])=O.[H][N+]([H])([H])[H]
InChI
1S/C2H4O2.H3N/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);1H3
chave InChI
USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
For Precipitation of DNA and RNA, use 5 M Ammonium Acetate stock soluion to bring the final concentration of ammonium acetate in the working solution to 2.5 M.
forma física
5M Ammonium Acetate in Water. Solution is 0.2 μm filtered.
Working solution 2.5M to be prepared by dilution with 200 proof Ethanol
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6