SNC10
mirPremier® microRNA Isolation Kit
1 sufficient for 10 preparations
Sinônimo(s):
microRNA Isolation Kit
About This Item
Produtos recomendados
uso
1 sufficient for 10 preparations
técnica(s)
DNA extraction: suitable
Descrição geral
.
Aplicação
- prepare small RNA
- enrich small RNAfractions from the human astrocytes for small RNA sequencing and bioinformatics analysis
- isolate small RNA from Vigna mungo tissues
- extract miRNAs to detect the expression of miRNA-16
Características e benefícios
- Developed to enhance the efficiency of isolating microRNA and other small RNA molecules directly from a wide range of biological samples.
- Facilitates rapid and effective extraction and concentration of miRNA in 30 minutes for downstream applications.
- Capable of extracting miRNA with high purity with no detectable large RNA.
- Hazardous organic extractions are not involved.
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Conteúdo relacionado
Sigma-Aldrich® Advanced Genomics is the leading provider of gene editing and silencing technologies including CRISPR, Cas9, synthetic guide RNA (sgRNA), and Zinc Finger Nuclease (ZFN).