Documentos Principais
SML3907
Sigma-Aldrich
CNS-11g
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-(4-benzyl-1-oxo-2(1H)-phthalazinyl)-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide, N-(2,6-Dimethylphenyl)-1-oxo-4-(phenylmethyl)-2(1H)-phthalazineacetamide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C25H23N3O2
Número CAS:
Peso molecular:
397.47
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
temperatura de armazenamento
2-8°C
Ações bioquímicas/fisiológicas
Brain tissue penetrant alpha-synuclein ligand that potently disaggregate alpha-synuclein fibrils in vitro and in vivo models.
CNS-11g is brain tissue penetrant alpha-synuclein ligand that potently disaggregate alpha-synuclein fibrils in vitro and in vivo models. CNS-11g inhibits intracellular seeding of a-synuclein fibrils in biosensor cells-HEK293T cells and mitigate a-synuclein cytotoxicity in Neuro-2a (N2a) neuronal cells. C-11g reduces number of a-synuclein aggregates in C. elegans model.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)