Documentos Principais
SML3903
Sigma-Aldrich
Insulin glargine
≥95% (HPLC)
Sinônimo(s):
HOE 901, [GlyA21,ArgB31,ArgB32]insulin
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C267H404N72O78S6
Número CAS:
Peso molecular:
6062.89
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
(Powder or Lyophilized powder or film)
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to off-white
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
Ações bioquímicas/fisiológicas
Approved long-acting insulin analog used for management of Diabetes Type 1 and Type 2
Insulin glargine is an approved long-acting insulin analog used for management of Diabetes Type 1 and Type 2. Insulin glargine is a human insulin analog where A-chain asparagine 21 was replaced by glycine and B-chain carboxy terminal was extended by two arginine residues.
Atenção
Hygroscopic
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)