Documentos Principais
SML3892
Sigma-Aldrich
CB-6644
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
CB6644, 5-Chloro-2-ethoxy-4-fluoro-N-(4-((3-(methoxymethyl)-1-oxo-6,7-dihydro-1H,5H-benzo[c]pyrazolo[1,2-a][1,2]diazepin-2-yl)amino)-2,2-dimethyl-4-oxobutyl)benzamide, CB 6644
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C29H34ClFN4O5
Número CAS:
Peso molecular:
573.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.21
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
Ações bioquímicas/fisiológicas
CB-6644 is an orally active, non-ATP-competitive, potent and selective allosteric inhibitor against the RUVBL1/2 complex ATPase activity (IC50 = 15 nM; IC50 >100 μM against a panel of related AAA ATPases) with cancer killing potency in cultures (IC50 = 41-785 nM) and in xenograft myeloma models in vivo (150 mg/kg qd. or bid. via p.o.).
Orally active, potent and selective allosteric inhibitor against the RUVBL1/2 complex ATPase activity with cancer killing potency in cultures and in vivo.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)