SML3797
Biotin-HPDP
≥95% (HPLC)
Sinônimo(s):
(3aS,4S,6aR)-Hexahydro-2-oxo-N-[6-[[1-oxo-3-(2-pyridinyldithio)propyl]amino]hexyl]-1H-thieno[3,4-d]imidazole-4-pentanamide, HPDP-Biotin, N-[6-(Biotinamido)hexyl]-3′-(2′-pyridyldithio)propionamide
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
protect from light
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
cadeia de caracteres SMILES
S1[C@H]([C@H]3NC(=O)N[C@H]3C1)CCCCC(=O)NCCCCCCNC(=O)CCSSc2ncccc2
InChI
1S/C24H37N5O3S3/c30-20(10-4-3-9-19-23-18(17-33-19)28-24(32)29-23)25-13-6-1-2-7-14-26-21(31)12-16-34-35-22-11-5-8-15-27-22/h5,8,11,15,18-19,23H,1-4,6-7,9-10,12-14,16-17H2,(H,25,30)(H,26,31)(H2,28,29,32)/t18-,19-,23-/m0/s1
chave InChI
QLPHBNRMJLFRGO-YDHSSHFGSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)