SML3743
Tegobuvir
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
GS 9190, 5-({6-[2,4-Bis(trifluoromethyl)phenyl]pyridazin-3-yl}methyl)-2-(2-fluorophenyl)-5H-imidazo[4,5-c]pyridine, 5-[[6-[2,4-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-3-pyridazinyl]methyl]-2-(2-fluorophenyl)-5H-imidazo[4,5-c]pyridine, GS 333126, GS-333126, GS-9190, GS333126, GS9190, TGV
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)c1c(ccc(c1)C(F)(F)F)c2nnc(cc2)C[n]3cc4nc(nc4cc3)c5c(cccc5)F
InChI
1S/C25H14F7N5/c26-19-4-2-1-3-17(19)23-33-21-9-10-37(13-22(21)34-23)12-15-6-8-20(36-35-15)16-7-5-14(24(27,28)29)11-18(16)25(30,31)32/h1-11,13H,12H2
chave InChI
XBEQSQDCBSKCHJ-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)