Documentos Principais
SML3644
Sigma-Aldrich
JR-AB2-011
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
3-(3,4-Dichlorophenyl)-1-(4-fluorophenyl)-1-(5-methyl-4,5-dihydrothiazol-2-yl)urea, N-(3,4-Dichlorophenyl)-2-[(4-fluorophenyl)imino]-5-methyl-3-thiazolidinecarboxamide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H14Cl2FN3OS
Número CAS:
Peso molecular:
398.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
temperatura de armazenamento
2-8°C
Ações bioquímicas/fisiológicas
JR-AB2-011 is a selective mTORC2 inhibitor that blocks the interaction of Rictor and mTOR (IC50 = 0.31 µM) without affecing mTORC1 activity or assembly. JR-AB2-011 exhibits anti-glioblastoma (GBM) activity in vitro (proliferation IC50 = 0.31 µM post 72h treatment, 36.3% apoptosis post 48h 1 µM treatment in LN229 cultures) and in vivo (4 or 20 mg/kg/d i.p. to LN229 xenografted mice).
Selective mTORC2 inhibitor with anti-GBM efficacy in vitro and in vivo by blocking Rictor and mTOR interaction.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)