Documentos Principais
SML3548
Sigma-Aldrich
8RK64
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(S)-N-(5-(2-azidoacetyl)-4,5,6,7-tetrahydrothiazolo[5,4-c]pyridin-2-yl)-1-cyanopyrrolidine-3-carboxamide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H16N8O2S
Número CAS:
Peso molecular:
360.39
Código UNSPSC:
41121800
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.21
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C([C@H]1CCN(C#N)C1)NC2=NC3=C(S2)CN(C(CN=[N+]=[N-])=O)CC3
chave InChI
KIWKRCCIHSGWQS-VIFPVBQESA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
8RK64 is a cell penetrant, potent and selective covalent inhibitor of UCHL1 (ubiquitin carboxy-terminal hydrolase L1) that binds to the active-site cysteine residue of UCHL1. 8RK64 potently inhibits UCHL1 activity in cells.
Cell penetrant, potent and selective covalent inhibitor of UCHL1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)