Key Documents
PHL82569
Isosakuranetin
phyproof® Reference Substance
Sinônimo(s):
2,3-Dihydro-5,7-dihydroxy-2-(4-methoxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, 5,7-Dihydroxy 4′-methoxyflavanone
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H14O5
Número CAS:
Peso molecular:
286.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
fabricante/nome comercial
PhytoLab
aplicação(ões)
food and beverages
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
OC1=CC(O)=CC(OC(C2=CC=C(OC)C=C2)C3)=C1C3=O
InChI
1S/C16H14O5/c1-20-11-4-2-9(3-5-11)14-8-13(19)16-12(18)6-10(17)7-15(16)21-14/h2-7,14,17-18H,8H2,1H3/t14-/m0/s1
chave InChI
HMUJXQRRKBLVOO-AWEZNQCLSA-N
Descrição geral
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Dasol Kim et al.
Communications biology, 4(1), 1-1 (2021-01-06)
Disorders of autophagy, a key regulator of cellular homeostasis, cause a number of human diseases. Due to the role of autophagy in metabolic dysregulation, there is a need to identify autophagy regulators as therapeutic targets. To address this need, we