Key Documents
SML3446
Sigma-Aldrich
VT107
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(S)-N-(l-(6-Aminopyridin-2-yl)ethyl)-5-(4-(trifluoromethyl)phenyl)-2-naphthamide, N-[(1S)-1-(6-Amino-2-pyridinyl)ethyl]-5-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-2-naphthalenecarboxamide, VT 107
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C25H20F3N3O
Número CAS:
Peso molecular:
435.44
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
Ações bioquímicas/fisiológicas
VT107 is a potent pan-TEAD auto-palmitoylation inhibitor (3 μM; using TEAD isotype-overexpressing HEK293T) that blocks TEAD-mediated gene transcription (IC50 = 4.93 nM) by preventing its association with YAP/TAZ. VT107 selectively inhibits the proliferation of mesothelioma cultures with NF2 mutation (NCI-H2051 IC50 = 20.4 nM), deletion (NCI-H2373 IC50 = 9.35 nM) or deficiency (NCI-H226 IC50 = 8.67 nM), but not those with wild-type NF2.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3