Key Documents
SML0286
Sigma-Aldrich
BMS 753
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
4-[[(2,3-Dihydro-1,1,3,3-tetramethyl-2-oxo-1H-inden-5-yl)carbonyl]amino]-benzoic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21H21NO4
Número CAS:
Peso molecular:
351.40
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: ≥5 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)C(=O)C(C)(C)c2cc(ccc12)C(=O)Nc3ccc(cc3)C(O)=O
InChI
1S/C21H21NO4/c1-20(2)15-10-7-13(11-16(15)21(3,4)19(20)26)17(23)22-14-8-5-12(6-9-14)18(24)25/h5-11H,1-4H3,(H,22,23)(H,24,25)
chave InChI
KFBPBWUZXBYJDG-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
BMS 753 is a very potent, specific agonist for RARa (Ki = 2 nM). BMS 753 does not display significant effects on RARg in reporter based assays, or in binding assays measuring displacement of labeled retinoic acid.
Características e benefícios
This compound is featured on the Nuclear Receptors (Non-Steroids) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
We offer many products related to non-steroid nuclear receptors for your research needs.