SML3379
D159687
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
1-(4-((3′-Chloro-6-methoxy-[1,1′-biphenyl]-3-yl)methyl)phenyl)urea, D 159687, N-[4-[(3′-Chloro-6-methoxy[1,1′-biphenyl]-3-yl)methyl]phenyl]urea, [4-(3′-Chloro-6-methoxy-biphenyl-3-ylmethyl)phenyl]urea, [4-[[3-(3-Chlorophenyl)-4-methoxyphenyl]methyl]phenyl]urea
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C21H19ClN2O2/c1-26-20-10-7-15(12-19(20)16-3-2-4-17(22)13-16)11-14-5-8-18(9-6-14)24-21(23)25/h2-10,12-13H,11H2,1H3,(H3,23,24,25)
chave InChI
RJJLUTWHJUDZFP-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3